Przejdź do
SML2361
Kinesore
>97% (HPLC)
Synonim(y):
3,5-Dibromo-4-hydroxy-benzoic acid 2-[[2,5-dimethyl-1-(3-nitrophenyl)-1H-pyrrol-3-yl]methylene]hydrazide, 3,5-Dibromo-N′-{[2,5-dimethyl-1-(3-nitrophenyl)-1H-pyrrol-3-yl]methylene}-4-hydroxybenzohydrazide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
439,00 zł
373,15 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1790,00 zł
1521,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H16Br2N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
536.17
UNSPSC Code:
31401503
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
>97% (HPLC)
Form:
powder
373,15 zł
Cena katalogowa439,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
>97% (HPLC)
form
powder
color
white to brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Brc1c(c(cc(c1)C(=O)N\N=C\c2c([n](c(c2)C)c3cc(ccc3)[N+](=O)[O-])C)Br)O
InChI
1S/C20H16Br2N4O4/c1-11-6-14(12(2)25(11)15-4-3-5-16(9-15)26(29)30)10-23-24-20(28)13-7-17(21)19(27)18(22)8-13/h3-10,27H,1-2H3,(H,24,28)/b23-10+
InChI key
DUGCMEGLYHBMAR-AUEPDCJTSA-N
Biochem/physiol Actions
Kinesore is a cell penetrant and potent activator of kinesin-1 that induces kinesin light chain tetratricopeptide repeat domain-dependent kinesin-1 activation in the absence of organelle cargo-adaptor engagement. It inhibits kinesin-1 interaction with peptide fragment of organelle-specific cargo adaptors. Kinesore induces kinesin light chain conformational switch that causes remodeling of the microtubule network in cells.
cell penetrant and potent activator of kinesin-1 that causes remodeling of the microtubule network in cells
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0002I1911SML2240
IU1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
I1911
IU1
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
>97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >25 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to brown
color
red to brown
color
off-white to light brown
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)