Merck
SML2328
BD064
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
B-[5-[[[1-[3-(4-Ethoxyphenyl)-3,4-dihydro-4-oxopyrido[2,3-d]pyrimidin-2-yl]ethyl][2-[4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]acetyl]amino]methyl]-2-fluorophenyl]boronic acid
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H28BF5N4O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
666.40
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1N(C2=CC=C(OCC)C=C2)C(C(N(C(CC3=CC=C(F)C(C(F)(F)F)=C3)=O)CC4=CC(B(O)O)=C(F)C=C4)C)=NC5=NC=CC=C51
Biochem/physiol Actions
BD064 is a probe-dependent and biased negative allosteric modulator (NAM) of the chemokine receptor CXCR3 signaling that preferentially inhibits CXCL11-mediated ?-arrestin 2 recruitment over G protein activation.
biased negative allosteric modulator of the chemokine receptor CXCR3 signaling that preferentially inhibits CXCL11-mediated β-arrestin 2 recruitment
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)