Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 333,00 zł 283,05 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H11NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.23
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
EC Number:
208-385-9
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
283,05 zł
Cena katalogowa333,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(c2ccc(cc2)O)C(=O)c1c(cccc1)O
InChI
1S/C13H11NO3/c15-10-7-5-9(6-8-10)14-13(17)11-3-1-2-4-12(11)16/h1-8,15-16H,(H,14,17)
InChI key
LGCMKPRGGJRYGM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Osalmid is a potent inhibitor of ribonucleotide reductase small subunit M2 (RRM2) that potently inhibits HBV DNA and cccDNA synthesis in HepG2.2.15 cells. Osalmid inhibits RR (ribonucleotide reductase) activity in vivo, and exhibits synergistic effect with lamivudine on inactivation mutant HBV strain. Osalmid is a biliation activator (choleretic agent), but a mechanism of this activity remains unknown.
potent inhibitor of ribonucleotide reductase small subunit M2 (RRM2) that potently inhibits HBV DNA and cccDNA synthesis; choleretic agent
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?