Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 404,00 zł 343,40 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1560,00 zł 1326,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H6ClN3O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
311.63
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
343,40 zł
Cena katalogowa404,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to very dark brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1c(cc(cc1NC(=O)C(=O)O)C#N)NC(=O)C(=O)O
InChI
1S/C11H6ClN3O6/c12-7-5(14-8(16)10(18)19)1-4(3-13)2-6(7)15-9(17)11(20)21/h1-2H,(H,14,16)(H,15,17)(H,18,19)(H,20,21)
InChI key
RVGLGHVJXCETIO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Lodoxamide Tromethamine is a potent agonist of GPR35 in both human and rat, and an antiallergic mast cell stabilizer used clinically in the UK for treatment of allergic conjunctivitis.
potent agonist of GPR35 in both human and rat, and an antiallergic mast cell stabilizer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: >20 mg/mL | solubility DMSO: 25 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to very dark brown | color white to light yellow | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?