Przejdź do
SML2192
A-485
≥98% (HPLC), catalytic p300/CBP inhibitor, powder
Synonim(y):
N-(4-fluorobenzyl)-2-((R)-5-(3-methylureido)-2′,4′-dioxo-2,3-dihydrospiro[indene-1,5′-ozazolidine]-3′-7 yl)-N-((S)-1,1,1-trifluoropropan-2-yl)acetamide, Spiro[1H-indene-1,5′-oxazolidine]-3′-acetamide, N-[(4-fluorophenyl)methyl]-2,3-dihydro-5-[[(methylamino)carbonyl]amino]-2′,4′-dioxo-N-[(1S)-2,2,2-trifluoro-1-methylethyl]-, (1R)-
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
859,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3450,00 zł
2932,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H24F4N4O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
536.48
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
859,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
A-485, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +40 to +50°, c = 0.5 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CNC(NC1=CC=C2C(CC[C@]23C(N(CC(N(CC4=CC=C(F)C=C4)[C@@H](C)C(F)(F)F)=O)C(O3)=O)=O)=C1)=O
InChI
1S/C25H24F4N4O5/c1-14(25(27,28)29)32(12-15-3-5-17(26)6-4-15)20(34)13-33-21(35)24(38-23(33)37)10-9-16-11-18(7-8-19(16)24)31-22(36)30-2/h3-8,11,14H,9-10,12-13H2,1-2H3,(H2,30,31,36)/t14-,24+/m0/s1
InChI key
VRVJKILQRBSEAG-LFPIHBKWSA-N
Application
A-485 has been used as a p300 regulated RelA acetylation inhibitor to study the effect of fatty acid oxidation (FAO) derived cytoplasmic acetyl-CoA on CD47 transcription and protein stability via citrate/acetyl-CoA mediated RelA acetylation in glioblastoma.[1]
Biochem/physiol Actions
A-485 exhibits an anti-tumor effect and may show therapeutic effects against the growth hormone pituitary adenoma (GHPA). It can specifically block the acetylation of histone H3 lysine 27 (H3K27) and lysine 18 (H3K18) sites catalyzed by p300.[2]
A-485 is a potent and selective catalytic inhibitor of the p300 and CREB-binding protein (CBP) histone acetyltransferases (HATs) with an IC50 value of 60 nM. A-485 was most active against haematological malignancies including most multiple myeloma cell lines as well as androgen receptor-positive prostate cancer. It was also shown to inhibit the proliferation of castration-resistant prostate cancer cells and in vivo tumour growth in SCID mice.
Selective catalytic p300/CBP inhibitor that targets lineage-specific tumours
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2588SML1315D1946
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
colorless to yellow
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)