, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14BrNS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.22
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrC1=C(SC=C1)C2=CC(N3C)CCC3C2
InChI key
ZJCNRVHZJADROC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
α3β2 heteromeric neuronal nAChRs agonist
NS3861 is a neuronal nicotinic receptor agonist that selectively activates α3 containing nAChRs and it displays higher efficacy at the α3β2 receptor compared with the α3β4 receptor. NS3861 does not activate α4 containing receptors. NS3861 was reported to reverse chronic opioid-induced constipation in vivo.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?