Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 800,00 zł 680,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2000,00 zł 1700,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H30N2O2 · C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
482.57
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
680,00 zł
Cena katalogowa800,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
SR-18292 Maleate, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)N(CC(O)COC1=CC=CC2=C1C=CN2)CC3=CC=C(C)C=C3.O=C(O)/C=C\C(O)=O
InChI key
CMTOYDGVFTZNSM-BTJKTKAUSA-N
Application
SR-18292 Maleate has been used as a peroxisome proliferator-activated receptor γ coactivator 1 α (PGC1α) inhibitor to study the protective effects of pioglitazone on demyelinated axons.[1]
Biochem/physiol Actions
SR-18292 is a potent and specific inhibitor of hepatic gluconeogenesis via increased acetylation of PGC-1α and suppression of gluconeogenic gene expression. SR-18292 reduces blood glucose and increases hepatic insulin sensitivity in mouse models of T2D.
inhibitor of hepatic gluconeogenesis via increased acetylation of PGC-1α; anti-diabetic
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to off-white | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?