Merck
SML2117
TCS-1102
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(2S)-N-[1,1′-Biphenyl]-2-yl-1-[2-[(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)thio]acetyl]-2-pyrrolidinecarboxamide, DORA-1, N-(1,1′-bifenylo-2-ylo)-1-{[(1-metylo-1H-benzimidazol-2-ylo)tio]acetylo}-L-prolinamid, TCS 1102, TCS1102
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H26N4O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
470.59
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1C2=CC=CC=C2N=C1SCC(N3CCC[C@H]3C(NC4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C5)=O)=O
InChI
1S/C27H26N4O2S/c1-30-23-15-8-7-14-22(23)29-27(30)34-18-25(32)31-17-9-16-24(31)26(33)28-21-13-6-5-12-20(21)19-10-3-2-4-11-19/h2-8,10-15,24H,9,16-18H2,1H3,(H,28,33)/t24-/m0/s1
InChI key
YSBGRVXJEMSEQY-DEOSSOPVSA-N
Biochem/physiol Actions
TCS-1102 (DORA-1) jest podwójnym antagonistą receptora oreksyny (DORA) o wysokim powinowactwie (Ki = 3 nM wobec [3H]-TCS-1102 do wiązania hOX1Ri Ki = 0,2 nM wobec [3H]-pyrrolylphenyl analog do wiązania hOX2R), który silnie hamuje mobilizację wapnia w transfekantach hOX1Ri hOX2RCHO (IC50 = 17 i 4 nM, odpowiednio). TCS-1102 promuje sen (50-100 mg / kg p.o.), zmniejsza strach / niepokój (10-20 mg / kg i.p.) i hamuje lokomocję indukowaną peptydem ADL-oreksyny B (o 56% / 74% / 100% przy 15/50 / 100 mg / kg i.p. 30 minut przed wstrzyknięciem ADL-XB ICV) z dobrymi właściwościami farmakokinetycznymi, penetracją mózgu (stężenie w mózgu / osoczu. = 2,37 μM/3,50 μM 3 godz. po 100 mg/kg i.p.) i dostępności doustnej (Cmax/AUC(0-24 godz.) = 1,21 μM/6,8 μM godz. i 3,01 μM/12,5 μM godz., odpowiednio po dawce 50 i 100 mg/kg p.o.) u szczurów in vivo.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)