Przejdź do
SML2101
Fosamprenavir calcium
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Calcium (3S) tetrahydro-3-furanyl(1S,2R)-3-[[(4-aminophenyl)sulfonyl](isobutyl)amino]-1 -benzyl-2-(phosphonooxy)propylcarbamate, GW433908
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
867,00 zł
736,95 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3360,00 zł
2856,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H34N3O9PS · Ca
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
623.67
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
736,95 zł
Cena katalogowa867,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]P(O[C@H](CN(CC(C)C)S(C1=CC=C(N)C=C1)(=O)=O)[C@@H](NC(O[C@@H]2COCC2)=O)CC3=CC=CC=C3)([O-])=O.[Ca+2]
InChI
1S/C25H36N3O9PS.Ca/c1-18(2)15-28(39(33,34)22-10-8-20(26)9-11-22)16-24(37-38(30,31)32)23(14-19-6-4-3-5-7-19)27-25(29)36-21-12-13-35-17-21;/h3-11,18,21,23-24H,12-17,26H2,1-2H3,(H,27,29)(H2,30,31,32);/q;+2/p-2/t21-,23-,24+;/m0./s1
InChI key
PMDQGYMGQKTCSX-HQROKSDRSA-L
Biochem/physiol Actions
Fosamprenavir calcium is an HIV protease inhibitor anti-retroviral. It is a water soluble phosphate ester prodrug of amprenavir, the active agent.
HIV Protease Inhibitor; Antiretroviral
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML13801283368SML0685
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fosamprenavir calcium
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)