Przejdź do
SML2072
OX03050
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(E)-3-(4-Styrylphenoxy)propan-1-ol, 3-[4-[(1E)-2-Phenylethenyl]phenoxy]-1-propanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1520,00 zł
1292,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H18O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.32
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1292,00 zł
Cena katalogowa1520,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
OX03050 is a metabolically stable, potent and selective squalene synthase inhibitor that upregulates the Low-Density Lipoprotein Receptor (LDLR) in mouse and in human liver cell lines. OX03050 used in conjunction with statin acts synergistically to increase LDLR expression
metabolically stable, potent and selective squalene synthase inhibitor that upregulates the LDLR in mouse and in human liver cell lines.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1037SML2212SML2544
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
(E)-3-(4-Styrylphenoxy)propan-1-ol
-
RWJ 67657 4-(4-Fluorophenyl)-1-(3-Phenylpropyl)-imidazole, RWJ 67657 CAS 215303-72-3, RWJ 67657 TNF-α IL-1β release inhibitor, RWJ 67657 anti-inflammatory agent for research, RWJ 67657 cardioprotective compound, RWJ 67657 for laboratory use, RWJ 67657 inhibitor p38 MAP kinase, RWJ 67657 p38 MAP kinase selective inhibitor, RWJ 67657 p38α p38β inhibitor, Sigma-Aldrich RWJ 67657 MAP kinase inhibitor, high purity RWJ 67657 for scientific research, p38 MAPK inhibitor RWJ 67657 in vivo studies, p38 MAPK inhibitor for inflammatory disease studies, research grade RWJ 67657 inhibitor
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)