Przejdź do
SML2030
Tasimelteon
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(1R, 2R)-N-[2- (2,3-Dihydrobenzofuran-4-yl)cyclopropylmethyl]propanamide, BMS-214778, Hetlioz, MA 1, N-[[(1R,2R)-2-(2,3-Dihydro-4-benzofuranyl)cyclopropyl]methyl]propanamide, VEC-162
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1450,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H19NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.32
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(CC)NC[C@@H]1C[C@H]1C2=C3C(OCC3)=CC=C2
InChI
1S/C15H19NO2/c1-2-15(17)16-9-10-8-13(10)11-4-3-5-14-12(11)6-7-18-14/h3-5,10,13H,2,6-9H2,1H3,(H,16,17)/t10-,13+/m0/s1
InChI key
PTOIAAWZLUQTIO-GXFFZTMASA-N
Biochem/physiol Actions
Dual Melatonin Receptor Agonist (DMRA) used to reset circadian rhythm.
Tasimelteon is a Dual Melatonin Receptor Agonist (DMRA) recently approved (Hetlioz) for the treatment of Non-24-hour sleep–wake disorder, a disorder primarily found in the totally blind, where a lack of normal synchronization between the 24-hour light–dark cycle and the endogenous circadian rhythm causes it to drift out of alignment with conventional sleep–wake schedules. The endogenous rhythm of the circadian pacemaker in the suprachiasmatic nuclei (SCN) is typically slightly longer than 24 h and therefore must be synchronized to the 24-hour day, normally by light, but exogenous melatonin can also phase-shift circadian rhythms. Tasimelteon is a selective agonist for the SCN melatonin receptors MT1 and MT2 with greater affinity for the MT2 receptor thought to be more important in mediating circadian rhythm phase-shifting. EC50 values are 0.75 nM for MT1 and 0.1 nM for MT2 measured by inhibition of forskolin-stimulated cAMP accumulation in NIH-3T3 cells expressing human MT1 and MT2.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2739SML1184SML2894
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. How to storage tasimelteon after dissolving?
    1 answer
    1. This chemical can be stored In solvent (DMSO) at -80°C for 6 months or at -20°C for 1 month.