Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 517,00 zł 439,45 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H18N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.39
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
439,45 zł
Cena katalogowa517,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -80 to -94°, c = 1 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Gαi/o-biased CB1 cannabinoid postive allosteric modulator (PAM) with no intrinsic activity
GAT229 is the S-(-)-enantiomer of GAT211, a positive allosteric modulator (PAM) of cannabinoid CB1 receptor signaling that was found to amplify the therapeutic effect of endocannabinoids without the negative side effects of psychoactivity or tolerance. GAT229 was found to be a potent, Gαi/o-biased CB1 PAM without intrinsic activity, while the R-(+)-enantiomer, GAT228, was found to be an unbiased CB1 allosteric agonist. In radioligand binding assays, both GAT228 and GAT229 behaved as PAMs of orthosteric ligand binding, with GAT229 exhibiting higher potency and efficacy. Allosteric CB1R activation by GAT211 and its enantiomers could be a better therapeutic strategy for enhancing endogenous cannabinergic activity than targeting endocannabinoid-degrading enzymes with small-molecule inhibitors, with a lower likelihood of tolerance and dependence.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: >20 mg/mL |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color off-white |
| optical activity [α]/D -80 to -94°, c = 1 in methanol | optical activity [α]/D 80 to 94°, c = 1 in methanol | optical activity - | optical activity - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?