Przejdź do
SML1918
ML349
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(5,5-diokso-4H-tieno[3,2-c][1]benzotiopiran-2-ylo)[4-(4-metoksyfenylo)-1-piperazynylo]metanon, ML 349, ML-349
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
459,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1840,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H22N2O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
454.56
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
459,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S]1(=O)(=O)Cc2c([s]c(c2)C(=O)N4CCN(CC4)c5ccc(cc5)OC)c3c1cccc3
InChI
1S/C23H22N2O4S2/c1-29-18-8-6-17(7-9-18)24-10-12-25(13-11-24)23(26)20-14-16-15-31(27,28)21-5-3-2-4-19(21)22(16)30-20/h2-9,14H,10-13,15H2,1H3
InChI key
YVIJPELUPZUEJX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ML349 jest substratowo kompetycyjnym, odwracalnym i selektywnym inhibitorem tioesterazy acylo-białkowej (APT) APT2 (IC50/Ki = 510 nM/230 nM wobec APT2; IC50 iKi >10 μM wobec APT1). ML349 skutecznie hamuje komórkową aktywność APT2 w hodowlach (o >95% w komórkach HEK293T i mysich komórkach T; 5 μM przez 4 h) oraz u myszy in vivo (o >90% w płucach/sercu/nerkach i o ~50% w tkance mózgowej 4 h po podaniu dawki 50 mg/kg i.p.) bez wpływu na ponad 15 komórkowych hydrolaz serynowych i APT1. Wykazano, że leczenie ML349 (5 μM) przywraca palmitoylację i lokalizację błonową wielodomenowego białka rusztowania Scribble (Scrib) w komórkach MDCK z nadekspresją nabłonkowego do mezenchymalnego czynnika transkrypcyjnego (EMT-TF) Snail.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1901SML2940SML0634
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)