Przejdź do
SML1916
Marizomib
From Salinospora tropica, ≥95% (HPLC), proteasome inhibitor, powder
Synonim(y):
(1R,4R,5S)-4-(2-Chloroethyl)-1-[(S)-(1S)-2-cyclohexen-1-ylhydroxymethyl]-5-methyl-6-oxa-2-azabicyclo[3.2.0]heptane-3,7-dione, NPI-0052, Salinosporamide A
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
753,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H20ClNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
313.78
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
753,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Marizomib, ≥95% (HPLC), (Salinospora tropica)
Quality Segment
biological source
(Salinospora tropica)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClCC[C@@H]1[C@@]2(OC(=O)[C@@]2(NC1=O)[C@@H](O)[C@H]3CCCC=C3)C
InChI
1S/C15H20ClNO4/c1-14-10(7-8-16)12(19)17-15(14,13(20)21-14)11(18)9-5-3-2-4-6-9/h3,5,9-11,18H,2,4,6-8H2,1H3,(H,17,19)/t9-,10+,11+,14+,15+/m1/s1
InChI key
NGWSFRIPKNWYAO-SHTIJGAHSA-N
Application
Marizomib has been used as a proteasome inhibitor:
  • to study its effects on glioblastoma cell lines[1]
  • to analyze its effects on the aging of killifish brain[2]
  • to test its effect on protein kinase B (PKB/AKT) levels in multiple myeloma cells[3]
Biochem/physiol Actions
Marizomib a natural product is a marine-derived β-lactone-γ-lactam. It shows therapeutic effects against hematologic and solid tumor malignancies.[4]. It is involved in the activation of caspase-3,-8, and -9, increases the reactive oxygen species (ROS) and promotes apoptosis. Marizomib can cross the blood-brain barrier and might have the potential to treat primary brain tumors. It possesses anti-tumor properties.[5]
Marizomib is a second generation proteasome inhibitor with anti-cancer activity.
Marizomib is a second generation proteasome inhibitor with anti-cancer activity. Marizomib binds irreversibly and potently inhibits all three 20S proteasome subunits.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0242SML0306SML1563
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to light brown
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)