Przejdź do
SML1824
GSK983
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
GSK260983, N-[(1R)-6-Chloro-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazol-1-yl]-2-pyridinecarboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
701,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H16ClN3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
325.79
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
701,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +175 to +195°, c = 1 in methylene chloride
storage condition
protect from light
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=C(NC2=C3CCC[C@H]2NC(C4=NC=CC=C4)=O)C3=C1
InChI
1S/C18H16ClN3O/c19-11-7-8-14-13(10-11)12-4-3-6-15(17(12)21-14)22-18(23)16-5-1-2-9-20-16/h1-2,5,7-10,15,21H,3-4,6H2,(H,22,23)
InChI key
WJQBOBGVBBZLJU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
GSK983 blocks RNA virus replication with EC50 values of 10–40 nM, and also blocks cell proliferation.
GSK983 blocks RNA virus replication with EC50 values of 10–40 nM, and also blocks cell proliferation. GSK983 acts by inhibition of dihydroorotate dehydrogenase (DHODH), necesssary for pyrimidine biosynthesis. Exogenous deoxycytidine was able to reduce GSK983 cytotoxicity, allowing cells to synthesize DNA, but still preventing RNA virus replication. GSK983 was active against dengue fever and Venezuelan equine encephalitis viruses.
GSK983 is a tetrahydrocarbazole or a broad spectrum antiviral lead compound. GSK983 acts by stimulating a subset of interferon-stimulated genes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2296SML2326SML1643
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)