Przejdź do
SML1807
SB-258719
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N,3-Dimethyl-N-[(1R)-1-methyl-3-(4-methyl-1-piperidinyl)propyl]benzenesulfonamide, SB 258719
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1870,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H30N2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
338.51
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
1870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
color
off-white to brown
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC=CC(S(N(C)[C@H](C)CCN2CCC(C)CC2)(=O)=O)=C1
InChI
1S/C18H30N2O2S/c1-15-8-11-20(12-9-15)13-10-17(3)19(4)23(21,22)18-7-5-6-16(2)14-18/h5-7,14-15,17H,8-13H2,1-4H3
InChI key
AGVNHDNTFYHZNL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
SB-258719 is a selective and potent 5-HT7 antagonist. SB-258719 reverses the hypothermic effect of 5-CT in mice.
Selective and potent 5-HT7 antagonist
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0391S5192S7326
form
oil
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
color
off-white to brown
color
white to beige
color
light yellow
color
white to off-white
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)