Merck
SML1702
Sigma-Aldrich
SW203668 trifluoroacetate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-(Amino(phenyl)methyl)-N-(6-methoxybenzo[d]thiazol-2-yl)benzamide trifluoroacetate, 4-(Aminophenylmethyl)-N-(6-methoxy-2-benzothiazolyl)-benzamide trifluoroacetate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H19N3O2S · CF3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
503.49
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)(C(O)=O)F.NC(C1=CC=CC=C1)C(C=C2)=CC=C2C(NC3=NC4=CC=C(OC)C=C4S3)=O
InChI
1S/C22H19N3O2S.C2HF3O2/c1-27-17-11-12-18-19(13-17)28-22(24-18)25-21(26)16-9-7-15(8-10-16)20(23)14-5-3-2-4-6-14;3-2(4,5)1(6)7/h2-13,20H,23H2,1H3,(H,24,25,26);(H,6,7)
Klucz InChI
SIUPHFAIFLEFIT-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
SW203668 is activated in cell lines expressing cytochrome P450 (CYP) 4F11 to an irreversible inhibitor of stearoyl CoA desaturase. Stearoyl CoA desaturase is not essential in the liver where SW203668 activation takes place, but is necessary for many tumor cells, several of which also express high levels of CYP4F11. SW203668 inhibited growth of lung carcinoma cell line H2122 with IC50 values of 0.029 μM and 0.007 μM, respectively for the (+) and (-) enantiomers. SW203668 also substantially reduced growth rate in H2122-derived tumors in immunodeficient mice.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3