Przejdź do
SML1687
3BDO
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-Benzyl-5-((2-nitrophenoxy)methyl)-dihydrofuran-2(3H)-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
462,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H17NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
327.33
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
462,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
color
colorless to light brown
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1OC(COC2=C([N+]([O-])=O)C=CC=C2)CC1CC3=CC=CC=C3
InChI
1S/C18H17NO5/c20-18-14(10-13-6-2-1-3-7-13)11-15(24-18)12-23-17-9-5-4-8-16(17)19(21)22/h1-9,14-15H,10-12H2
InChI key
AXPZIVKEZRHGAS-UHFFFAOYSA-N
Application
3BDO has been used to investigate the potential effects of metformin on inflammatory lung injury.
Biochem/physiol Actions
3BDO is a cell-permeable, orally bioavailable, non-toxic butyrolactone derivative that is shown to competitively bind FKBP1A (FK506-binding protein 1A, 12 kDa) in a reversible manner, and suppress autophagy via the mTOR pathway. 3BDO inhibits both LPS- and oxLDL-induced autophagy in HUVECs, increases TIA1 phosphorylation, and reduces autophagosomes number. It is reported to be brain permeant, and significantly decreases atherosclerosis development in apoE-/- mice (100 mg/kg, q.d., p.o.). 3BDO increases IDE and neprilysin levels, lowers amyloid-β deposition in an AβPP/PS1 transgenic mouse model of Alzheimer′s disease, and alleviates memory deficits.
An orally bioavailable, brain-permeant suppressor of mTOR-mediated autophagy; reduces Aβ levels and prevents cognitive deficits in AβPP/PS1 mouse model.
An orally bioavailable, brain-permeant suppressor of mTOR-mediated autophagy; reduces Aβ levels and prevents cognitive deficits in AβPP/PS1 mouse model.
3-benzyl-5-[(2-nitrophenoxy) methyl]-dihydrofuran-2 (3H)-one (3BDO) blocks rise in LC3-II stimulated by uric acid (UA).[1] It protects the capability of Rheb1-deficient macrophages to perform phagocytosis. 3BDO also prevents the inhibitory effects of EX-527 on eukaryotic translation initiation factor-binding protein 1(4E-BP1) phosphorylation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2876T5575SML2688
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
form
oil
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
colorless to light brown
color
colorless to yellow
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)