Merck
SML1685
Ribocil-C
≥98% (HPLC), Riboflavin riboswitch inhibitor, powder
Synonim(y):
2-[(3S)-1-[[1-(2-Pyrimidinyl)-1H-imidazol-4-yl]methyl]-3-piperidinyl]-6-(2-thienyl)-4(3H)-pyrimidinone
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H21N7OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
419.50
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ribocil-C, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1NC([C@@]2([H])CCCN(CC3=CN(C4=NC=CC=N4)C=N3)C2)=NC(C5=CC=CS5)=C1
Biochem/physiol Actions
Ribocil-C is a potent inhibitor of bacterial riboflavin riboswitches.
Ribocil-C is a potent inhibitor of bacterial riboflavin riboswitches. Riboswitches are cis regulatory elements present in non-coding RNA that specifically bind to natural ligands to regulate gene expression. Ribocil-C blocks the flavin mononucleotide riboswitch-mediated expression of the ribB gene, which is required for riboflavin biosynthesis, with an IC50 value of 23 nM. Ribocil-C inhibited bacterial cell growth of E. coli MB5746 and bacterial burden in a mouse E. coli septicaemia model of infection.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)