Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 525,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2130,00 zł 1810,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11O7P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.12
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
525,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
2-PMPA, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C(O)CCC(C(O)=O)CP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H11O7P/c7-5(8)2-1-4(6(9)10)3-14(11,12)13/h4H,1-3H2,(H,7,8)(H,9,10)(H2,11,12,13)
InChI key
ISEYJGQFXSTPMQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
2-PMPA is a potent (IC50 ~ 1 nM) and selective inhibitor of Glutamate carboxypeptidase II (GCPII), also known as N-acetyl-L-aspartyl-L-glutamate peptidase I (NAALADase I), NAAG peptidase, or prostate-specific membrane antigen (PSMA). 2-PMPA has neuroprotective activity activity. 2-PMPA has been shown to prevent and treat cognitive impairment in the EAE model of multiple sclerosis and to protect against soman-induced neuropathology.
2-PMPA is a potent and selective inhibitor of Glutamate carboxypeptidase II (GCPII).
2-(phosphonomethyl)pentanedioic acid (2-PMPA) blocks intravenous cocaine self-administration maintained by low unit doses of cocaine. In addition, it also inhibits cocaine-induced reinstatement of drug-seeking behavior. 2-PMPA reduces blood oxygen-level dependent (BOLD) signals in brain of anesthetized mice.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition desiccated | storage condition - |
| solubility H2O: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥15 mg/mL |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?