Przejdź do
SML1543
Apratastat
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(3S)-N-Hydroxy-4-[[4-[(4-hydroxy-2-butyn-1-yl)oxy]phenyl]sulfonyl]-2,2-dimethyl-3-thiomorpholinecarboxamide, (3S)-N-Hydroxy-4-[[4-[(4-hydroxy-2-butynyl)oxy]phenyl]sulfonyl]-2,2-dimethyl-3-thiomorpholinecarboxamide, TMI 005, TMI-005
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
902,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2860,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H22N2O6S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
414.50
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
902,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=S(N1CCSC(C)(C)[C@@H]1C(NO)=O)(C2=CC=C(OCC#CCO)C=C2)=O
InChI
1S/C17H22N2O6S2/c1-17(2)15(16(21)18-22)19(9-12-26-17)27(23,24)14-7-5-13(6-8-14)25-11-4-3-10-20/h5-8,15,20,22H,9-12H2,1-2H3,(H,18,21)/t15-/m0/s1
InChI key
MAVDNGWEBZTACC-HNNXBMFYSA-N
General description
Apratastat is one of the thiomorpholine sulfonamide hydroxymate selective inhibitors of ADAM17 (a disintegrin and metalloproteinase).[1]
Biochem/physiol Actions
Apratastat (TMI-005) is an orally active, potent and selective dual inhibitor of disintegrin metalloenzyme 17 (ADAM17/ TACE) and matrix metalloprotease (MMP).
Apratastat is an orally active, potent and selective dual inhibitor of disintegrin metalloenzyme 17 (ADAM17/ TACE) and matrix metalloprotease (MMP).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0343SML2883SML1354
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)