Przejdź do
SML1532
Cinaciguat hydrochloride
≥98% (HPLC), guanylate cyclase activator, powder
Synonim(y):
4-[((4-Carboxybutyl){2-[(4-phenethylbenzyl)oxy]phenethyl}amino)methyl[benzoic]acid hydrochloride, 4-[[(4-Carboxybutyl)[2-[2-[[4-(2-phenylethyl)phenyl]methoxy]phenyl]ethyl]amino]methyl]-benzoic acid hydrochloride, BAY 58-2667 hydrochloride, BAY582667 hydrochloride, UNII-59K0Y58UAD hydrochloride
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1070,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H39NO5 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
602.16
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Cinaciguat hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(C(C=C1)=CC=C1CN(CCCCC(O)=O)CCC2=CC=CC=C2OCC3=CC=C(CCC4=CC=CC=C4)C=C3)=O.[H]Cl
InChI
1S/C36H39NO5.ClH/c38-35(39)12-6-7-24-37(26-30-19-21-33(22-20-30)36(40)41)25-23-32-10-4-5-11-34(32)42-27-31-17-15-29(16-18-31)14-13-28-8-2-1-3-9-28;/h1-5,8-11,15-22H,6-7,12-14,23-27H2,(H,38,39)(H,40,41);1H
InChI key
LLHMBJOVHATVSP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cinaciguat activates sGC (soluble guanylate cyclase) independently of NO.
Cinaciguat activates sGC (soluble guanylate cyclase) independently of NO. Cinaciguat binds to sGC′s NO-sensory H-NOX domain when it is heme-depleted. Also, the compound Cinaciguat protects sGC from oxidation-induced ubiquitin-triggered degradation.
Cinaciguat, also known as BAY 58-2667, is a novel activator of guanylate cyclase. It is used in the treatment of acute decompensated heart failure (ADHF). It has been reported that cinaciguat possesses cardiovascular effects.[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1507SML2764SML1010
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)