Przejdź do
SML1523
Estetrol
≥98% (HPLC), selective estrogen receptor modulator, powder
Synonim(y):
15α-Hydroxyestriol, 3,15α,16α,17β-Tetrahydroxyestra-1,3,5(10)-triene, E4, Estra-1,3,5(10)-triene-3,15α,16α,17β-tetrol, Oestetrol
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
959,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3810,00 zł
3238,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H24O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.38
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
959,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Estetrol, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(O)=CC=C3[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]4O
InChI
1S/C18H24O4/c1-18-7-6-12-11-5-3-10(19)8-9(11)2-4-13(12)14(18)15(20)16(21)17(18)22/h3,5,8,12-17,19-22H,2,4,6-7H2,1H3/t12-,13-,14-,15-,16-,17+,18+/m1/s1
InChI key
AJIPIJNNOJSSQC-NYLIRDPKSA-N
General description
Estetrol is an estrogenic steroid molecule produced exclusively during pregnancy by the fetal liver.[1]
Biochem/physiol Actions
Estetrol (E4, 15α-Hydroxyestriol) is an estrogen steroid hormone produced exclusively during pregnancy by the fetal liver.
Estetrol (E4, 15α-Hydroxyestriol) is an estrogen steroid hormone produced exclusively during pregnancy by the fetal liver. Estetrol is a selective estrogen receptor modulator (SERM) with potent estrogenic effects on vaginal mucosa, bone and brain, neutral effect on liver, and anti-estrogen effects on breast tissue. Estetrol has higher affinity for ERα over ERβ. Estetrol is being studied for its potential as a contraceptive, a drug for meopausal symptoms, and an anticancer agent.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E1877E12531254508
Estriol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1254508
Estriol
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97%
assay
≥97%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
ethanol: water (1:1): 10 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly brownish-yellow
solubility
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the solubility of item SML1523, Estetrol?
    1 answer
    1. The solubility of the product in DMSO is 20 mg/mL and the solution is clear. Additionally, it exhibits slight solubility in DMSO, ethanol, and methanol.