, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H8ClF3N4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
380.77
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClC1=CC=C(N=C(SC2=CC=CC=C2)C3=NN=C(C(F)(F)F)N34)C4=C1
InChI
1S/C16H8ClF3N4S/c17-9-6-7-11-12(8-9)24-13(22-23-15(24)16(18,19)20)14(21-11)25-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H
InChI key
SUUMKHOVGVYGOP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
R-7050 is a cell-permeable TNF-α receptor antagonist that blocks TNF-α-induced binding of TNF-αRI with TNFαR-associated death domain protein and receptor interacting protein 1, blocking internalization of the TNFα-TNFαR complex. R-7050 was found to reduce neurovascular injury in a mouse model of hemorrhagic stroke.
R-7050 is a cell-permeable TNF-α receptor antagonist.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?