Przejdź do
SML1347
Alvimopan
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
ADL-8-2698, LY-246736, N-[(2S)-2-[[(3R,4R)-4-(3-Hydroxyphenyl)-3,4-dimethyl-1-piperidinyl]methyl]-1-oxo-3-phenylpropyl]glycine
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
517,00 zł
439,45 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H32N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
424.53
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
439,45 zł
Cena katalogowa517,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +46 to +52°, c = 1.0 in DMSO
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H]1CN(C[C@@H](C(NCC(O)=O)=O)CC2=CC=CC=C2)CC[C@]1(C3=CC=CC(O)=C3)C
InChI
1S/C25H32N2O4/c1-18-16-27(12-11-25(18,2)21-9-6-10-22(28)14-21)17-20(24(31)26-15-23(29)30)13-19-7-4-3-5-8-19/h3-10,14,18,20,28H,11-13,15-17H2,1-2H3,(H,26,31)(H,29,30)/t18-,20-,25+/m0/s1
InChI key
UPNUIXSCZBYVBB-JVFUWBCBSA-N
Gene Information
human ... OPRM1(4988)
Biochem/physiol Actions
Alvimopan is a gastroprokinetic peripheral mu-opioid receptor antagonist.
Alvimopan is a gastroprokinetic peripheral mu-opioid receptor antagonist. As a drug, Alvimopan is given to patients undergoing bowel surgery to protect the bowel from the effects of opioid medications that are used to treat pain, blocking the undesirable GI side-effects of the opioid agonists without affecting analgesia or causing withdrawal. Alvimopan does not cross the blood-brain barrier, competitively binding to gastrointestinal tract mu-opioid receptors.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CDS023112SML2769SML0225
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
color
white to beige
color
-
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)