Przejdź do
SML1322
Ipamorelin acetate
≥98%, Growth hormone secretagogue, powder
Synonim(y):
2-Methylalanyl-L-histidyl-3-(2-naphthalenyl)-D-alanyl-D-phenylalanyl-L-lysinamide acetate, Aib-His-D-2-Nal-D-Phe-Lys-NH2 acetate, NNC 26-0161 acetate;
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
536,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H49N9O5 · xC2H4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
711.85 (free base basis)
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98%
Form:
powder
536,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ipamorelin acetate, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/L, clear
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Ipamorelin is a selective growth hormone secretagogue and agonist of the ghrelin receptor that selectively stimulates the ghrelin receptor and causes growth hormone release. The potency and efficacy of ipamorelin are similar to GHRP-6 but without increase plasma levels of ACTH or cortisol. Ipamorelin appears to enter the central nervous system and to activate GRLN receptors in the spinal cord.
Ipamorelin is a selective growth hormone secretagogue and agonist of the ghrelin receptor.
Ipamorelin is known to be useful in reducing the symptoms of postoperative ileus is a gastrointestinal dysfunction arising due to abdominal surgery. Symptoms include abdominal distention, vomiting, nausea, constipation and anorexia.[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2320SML2919N7662
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
film or powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 20 mg/L, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: >5 mg/mL
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)