This material can be dissolved in dimethyl sulfoxide (DMSO) at a concentration of 5 mg/mL, with warming. Case C25246106 mentioned it can also be dissolved in a solution containing 1% DMSO, 30% polyethylene glycol, and 1% Tween 80 at the same concentration of 5 mg/mL.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 325,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
325,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C1=CC=C(/C=C/C2=NC(COC3=CC=C(C=C3)CCCCN4C=CN=N4)=CO2)C=C1
InChI
1S/C25H23F3N4O2/c26-25(27,28)21-9-4-20(5-10-21)8-13-24-30-22(18-34-24)17-33-23-11-6-19(7-12-23)3-1-2-15-32-16-14-29-31-32/h4-14,16,18H,1-3,15,17H2/b13-8+
InChI key
ZTFBIUXIQYRUNT-MDWZMJQESA-N
Gene Information
human ... ERBB2(2064)
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What solvents are recommended for dissolving Mubritinib (SML1312) for in vivo experiments?
1 answer-
Helpful?
-
-
what solvents should be used to dissolve Mubritinib (SML1312) for in vivo experiments.
1 answer-
This material can be dissolved in dimethyl sulfoxide (DMSO) at 5 mg/mL, with warming.