Przejdź do
SML1263
Arylquin 1
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-(2-Fluorophenyl)-N7,N7-dimethylquinoline-2,7-diamine)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
460,00 zł
391,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
1224,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H16FN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.33
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
391,00 zł
Cena katalogowa460,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, white to yellow to light brown
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=NC2=CC(N(C)C)=CC=C2C=C1C3=CC=CC=C3F
InChI
1S/C17H16FN3/c1-21(2)12-8-7-11-9-14(17(19)20-16(11)10-12)13-5-3-4-6-15(13)18/h3-10H,1-2H3,(H2,19,20)
InChI key
RHAQINSYYSNKKI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Arylquin 1 is a potent secretagogue of the tumor suppressor protein prostate apoptosis response-4 (Par-4), selectively inducing apoptosis in a variety of cancer cells. Arylquin 1 acts by binding to vimentin, displacing Par-4 from vimentin for secretion. Arylquin 1 produced a dose-dependent secretion of Par-4 at nanomolar concentrations.
Arylquin 1 is a potent secretagogue of the tumor suppressor protein prostate apoptosis response-4 (Par-4).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2631SML2621SML2724
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
, white to yellow to light brown
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)