Przejdź do
SML1218
Pheophorbide-a
≥90% (HPLC)
Synonim(y):
(3S,4S,21R)-9-Ethenyl-14-ethyl-21-(methoxycarbonyl)-4,8,13,18-tetramethyl-20-oxo-3-phorbinepropanoic acid, Deacetylo-2-winylobakteriofosforbid, Pheophorbide a5
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H36N4O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
592.68
UNSPSC Code:
12161501
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
Aby zapytać o ten produkt SML1218, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
blue, to dark brown to black
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C([C@@H]1C(OC)=O)C(C(N/2)=C1C([C@@H](CCC(O)=O)[C@@H]/3C)=NC3=C/4)=C(C)C2=C\C5=N/C(C(C)=C5CC)=C\C6=C(C=C)C(C)=C4N6
InChI
1S/C35H36N4O5/c1-8-19-15(3)22-12-24-17(5)21(10-11-28(40)41)32(38-24)30-31(35(43)44-7)34(42)29-18(6)25(39-33(29)30)14-27-20(9-2)16(4)23(37-27)13-26(19)36-22/h8,12-14,17,21,31,36,39H,1,9-11H2,2-7H3,(H,40,41)/b22-12-,23-13-,24-12-,25-14-,26-13-,27-14-,32-30-/t17-,21-,31+/m0/s1
InChI key
NSFSLUUZQIAOOX-QEWKCGBTSA-N
Application
Pheophorbide-a został użyty jako fotouczulacz:
  • do terapii fotodynamicznej (PDT) w liniach komórkowych raka jamy ustnej[1]
  • do testowania jego wpływu na wywoływanie stresu oksydacyjnego i śmierci u L. amazonensis[2]
  • do testowania jego wpływu na żywotność komórek HeLa[3]
Biochem/physiol Actions
Pheophorbide-a, ze względu na swoje działanie fotouczulające, może służyć jako obiecujący związek bioaktywny w leczeniu leiszmaniozy.[2] Jest on metabolitem chlorofilu i posiada właściwości immunostymulujące.[3] Pheophorbide-a jest fotouczulaczem do terapii fotodynamicznej. Jest to substrat specyficzny dla transportera ABCG2 (ATP Binding Cassette Subfamily G Member 2). Nadekspresja transporterów kasety wiążącej ATP (ABC) w komórkach nowotworowych jest związana z fenotypem oporności wielolekowej.
Other Notes
światłoczuły
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)