Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 203,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 336,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H16Cl4N2O4S4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
570.38
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
203,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClC1=CC=C(Cl)C=C1S(NCCSSCCNS(C2=C(Cl)C=CC(Cl)=C2)(=O)=O)(=O)=O
InChI
1S/C16H16Cl4N2O4S4/c17-11-1-3-13(19)15(9-11)29(23,24)21-5-7-27-28-8-6-22-30(25,26)16-10-12(18)2-4-14(16)20/h1-4,9-10,21-22H,5-8H2
InChI key
REQLACDIZMLXIC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
KC7F2 is a cell permeable potent HIF-1 pathway inhibitor.
KC7F2 is a cell permeable potent HIF-1 pathway inhibitor. KC7F2 inhibits the activation of HIF-target genes such as carbonic anhydrase IX, matrix metalloproteinase 2 (MMP2), enolase 1, and endothelin 1. KC7F2 suppresses the protein accumulation of HIF-1? in cancer cell lines by inhibition of its protein synthesis at the translation level. KC7F2 is preferentially cytotoxicity to cancer cells, an effect that is increased in hypoxia.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Other Notes
air sensitive
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: >20 mg/mL |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?