Merck
SML1022
AS1949490
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-[(4-Chlorophenyl)methoxy]-N-[(1S)-1-phenylethyl]- 2-thiophenecarboxamide, AS 1949490
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H18ClNO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
371.88
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c(c(cc1)OCc3ccc(cc3)Cl)C(=O)N[C@@H](C)c2ccccc2
InChI
1S/C20H18ClNO2S/c1-14(16-5-3-2-4-6-16)22-20(23)19-18(11-12-25-19)24-13-15-7-9-17(21)10-8-15/h2-12,14H,13H2,1H3,(H,22,23)/t14-/m0/s1
InChI key
RFZPGNRLOKVZJY-AWEZNQCLSA-N
Biochem/physiol Actions
AS1949490 is a potent, selective SHIP2 phosphatase inhibitor.
AS1949490 is a potent, selective SHIP2 phosphatase inhibitor. AS1949490 activates insulin signaling pathways in liver and lowers glucose levels in diabetic mice.
AS1949490 is also known as (3-[(4-chlorobenzyl)oxy]-N-[(1S)-1-phenylethyl]-2-thiophenecarboxamide). It enhances the phosphorylation of Akt, glucose consumption and glucose uptake in L6 myotubes. AS1949490 has the ability to block gluconeogenesis in FAO (cell line) hepatocytes.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)