Przejdź do
SML1014
CYM-5520
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-[2-(1-Benzyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-3-yl)-2-oxo-ethyl]-6-oxo-1,6-dihydro-pyridine-3-carbonitrile
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
484,00 zł
411,40 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H19N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
345.39
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352211
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
411,40 zł
Cena katalogowa484,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Application
CYM-5520 has been used as a sphingosine 1-phosphate receptor 2 (S1pr2) agonist in pancreatic adenocarcinoma cell line (CFPAC-1).
Biochem/physiol Actions
CYM-5520 is a specific, noncompetitive allosteric agonist of sphingosine 1-phosphate receptor 2 (S1PR2; EC50 = 1.0 μM). The compound CYM-5520 does not show any agonsit activity towards S1PR1, S1PR3, S1PR4 or S1PR5.
CYM-5520 is a specific, noncompetitive allosteric agonist of sphingosine 1-phosphate receptor 2.
CYM-5520 mediates phosphorylation of transcription factor p65. It upregulates trabecular number, thickness as well as tibial bone volume density in osteoblasts.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2718SML0778SML2226
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)