Przejdź do
SML1004
ML211
Synonim(y):
4-tert-Butylpiperidin-1-yl-[4-[hydroxy(diphenyl)methyl]triazol-2-yl]methanone, CID-56593118
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
604,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2340,00 zł
1989,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H30N4O2
Masa cząsteczkowa:
418.53
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
41106300
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
604,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
ML211 is a very potent, dual inhbitor of lysophospholipase 1 (LYPLA1; IC50 = 17 nM) and lysophospholipase 2 (LYPLA2; IC50 = 30 nM).
ML211 is a very potent, dual inhbitor of lysophospholipase 1 and lysophospholipase 2.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2940SML1561SML1276
form
powder
form
powder
form
film
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
colorless
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)