Przejdź do zawartości
SML0947
YN1
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
7,8-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.24
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[o]1c2c([c](c(c1)c3ccc(cc3)O)=O)ccc(c2O)O
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-15-10(13(11)18)5-6-12(17)14(15)19/h1-7,16-17,19H
InChI key
BMZFZTMWBCFKSS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
YN1 is a potent inhibitor of PFKFB3 (6-Phosphfructo-2-kinase/fructose-2,6-bisphosphatase: IC50 = 670 nM). PFKFB3 is over expressed in many cancers, and catalyzes the production of fructose-2,6-bisphosphate, which can potentiate PFK1 activity, enhancing glycolysis in tumor cells. YN1 inhibits glycolysis and proliferation in HeLa cells.
YN1 is a potent inhibitor of PFKFB3.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)