Przejdź do
SML0940
Nepicastat hydrochloride
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
5-(Aminomethyl)-1-[(2S)-5,7-difluoro-1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthalenyl]-1,3-dihydro-2H-imidazole-2-thione hydrochloride, SYN-117
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
550,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1740,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H15F2N3S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
331.81
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC1=CC2=C(CC[C@H](N3C(CN)=CNC3=S)C2)C(F)=C1.Cl
InChI
1S/C14H15F2N3S.ClH/c15-9-3-8-4-10(1-2-12(8)13(16)5-9)19-11(6-17)7-18-14(19)20;/h3,5,7,10H,1-2,4,6,17H2,(H,18,20);1H/t10-;/m0./s1
InChI key
DIPDUAJWNBEVOY-PPHPATTJSA-N
Application
Nepicastat hydrochloride has been used as an inhibitor of dopamine β-hydroxylase (DBH) in zinc finger protein 521 (ZFP521) deficient mice.[1]
Biochem/physiol Actions
By inhibiting dopamine β-hydroxylase (DβH), nepicastat enhances dopamine levels and norepinephrine levels in brain.[2]
Nepicastat is a potent and selective dopamine β-hydroxylase inhibitor
Nepicastat is a potent and selective dopamine β-hydroxylase inhibitor with an IC50 of 9 nM and negligible affinity (>10 μM) for twelve other enzymes and thirteen neurotransmitter receptors tested. Nepicastat has been shown to attenuate multiple aspects of cocaine-seeking behavior and suppress cocaine-primed reinstatement of cocaine seeking in rats, and has been in clinical trials for cocaine dependence. Nepicastat also suppressed chocolate self-administration and reinstatement of chocolate seeking in rats.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0588SML0807SML2313
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)