Merck
SML0902
MONNA
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-((4-Methoxy)-2-naphthyl)-5-nitroanthranilic acid
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H14N2O5
Masa cząsteczkowa:
338.31
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
light orange to dark orange
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
MONNA is a TMEM16A (ANO1) calcium-activated chloride channel blocker.
MONNA is a TMEM16A (ANO1) calcium-activated chloride channel blocker. MONNA blocks rhTMEM16A (ANO1) channel currents in HEK293 cells with and IC50 of 1.27 μM. The compound MONNA does not affect related human or mouse chloride channels bestrophin-1, CLC2 and CFTR at concentrations up to 10 μM.
MONNA (benzbromarone (Benzb) and N-((4-methoxy)-2-naphthyl)-5-nitroanthranilic acid) is a TMEM16A antagonists. It affects the liberation of sarcoplasmic reticulum (SR) calcium in human airway smooth muscle cells.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)