Przejdź do
SML0849
GKA50
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
6-[[3-[(1S)-2-Methoxy-1-methylethoxy]-5-[(1S)-1-methyl-2-phenylethoxy]benzoyl]amino]-3-pyridinecarboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H28N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
464.51
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
N(c3ncc(cc3)C(=O)O)C(=O)c1cc(cc(c1)O[C@H](Cc2ccccc2)C)O[C@H](COC)C
InChI
1S/C26H28N2O6/c1-17(11-19-7-5-4-6-8-19)33-22-12-21(13-23(14-22)34-18(2)16-32-3)25(29)28-24-10-9-20(15-27-24)26(30)31/h4-10,12-15,17-18H,11,16H2,1-3H3,(H,30,31)(H,27,28,29)/t17-,18-/m0/s1
InChI key
OCBMECSFDVUYQN-ROUUACIJSA-N
Biochem/physiol Actions
GKA50 is a specific activator of glucokinase (EC50 = 0.03 μM). In mouse MIN6 insulin-secreting cells and rat pancreatic islet cells, GKA50 elicits a leftward shift in response to sub-maximal glucose concentrations as measured by insulin secretion and elevation of intracellular calcium levels.
GKA50 is a specific activator of glucokinase.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0789SML1048SML2664
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
faint yellow to dark orange
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)