Przejdź do
SML0768
GSK2801
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-(7-(2-Methylsulfonyl-phenyl)-4-propoxy-1-aza-bicyclo[4.3.0]nona-2,4,6,8-tetraen-9-yl)-ethanone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
574,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H21NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
371.45
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
574,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
, white to pink to light brown
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCOC1=CC2=C(C3=CC=CC=C3S(=O)(C)=O)C=C(C(C)=O)N2C=C1
InChI
1S/C20H21NO4S/c1-4-11-25-15-9-10-21-18(14(2)22)13-17(19(21)12-15)16-7-5-6-8-20(16)26(3,23)24/h5-10,12-13H,4,11H2,1-3H3
InChI key
KHWCPNJRJCNVRI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
GSK2801 is a potent inhibitor of the BAZ2 family of bromodomain containing proteins. BAZ2A is an essential component of the nucleolar remodeling complex (NoRC), which mediates recruitment of histone modifying enzymes and DNA methylase involved in the silencing of ribosomal RNA transcription. BAZ2B is believed to be involved in regulating nucleosome mobilization along linear DNA. For full characterization details, please visit the GSK2801 probe summary on the Structural Genomics Consortium (SGC) website.
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
GSK2801 is a very potent inhibitor of the BAZ2 family of bromodomain containing proteins (BAZ2B/A).
Features and Benefits
GSK2801 is an epigenetic chemical probe available through a partnership with the Structural Genomics Consortium (SGC). To learn more and view other SGC epigenetic probes, visit sigma.com/SGC.
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Other Notes
GSK2801 has been expertly reviewed and recommended by the Chemical Probes Portal. For more information, please visit the GSK2801 probe summary on the Chemical Probes Portal website.
Light sensitive
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0262SML2722SML1037
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)