Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 635,00 zł |
Informacje o tej pozycji
635,00 zł
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
film
storage condition
desiccated
color
colorless
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
S(CC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](N(C)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CCC(=O)O)CC(=O)O)Cc2ccccc2)Cc1ccccc1)CC(C)C)C(=O)N)C
InChI
1S/C40H55N7O11S/c1-24(2)19-28(37(55)45-27(36(41)54)17-18-59-4)44-33(49)23-42-39(57)31(21-26-13-9-6-10-14-26)47(3)40(58)30(20-25-11-7-5-8-12-25)46-38(56)29(22-35(52)53)43-32(48)15-16-34(50)51/h5-14,24,27-31H,15-23H2,1-4H3,(H2,41,54)(H,42,57)(H,43,48)(H,44,49)(H,45,55)(H,46,56)(H,50,51)(H,52,53)/t27-,28-,29-,30-,31-/m0/s1
InChI key
HMHYXLVEFVGOPM-QKUYTOGTSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form film | form film | form powder | form powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in wet ice | shipped in - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?