Przejdź do
SML0747
HHQ
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-Heptyl-4-quinolone
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
322,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1310,00 zł
1113,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H21NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.34
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
322,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[nH]1c2c([c](cc1CCCCCCC)=O)cccc2
InChI
1S/C16H21NO/c1-2-3-4-5-6-9-13-12-16(18)14-10-7-8-11-15(14)17-13/h7-8,10-12H,2-6,9H2,1H3,(H,17,18)
InChI key
UYRHHBXYXSYGHA-UHFFFAOYSA-N
General description
HHQ belongs to 2-alkyl-4-quinolone compounds, which are lipophilic and are slightly soluble in water.
Biochem/physiol Actions
HHQ or 2-Heptyl-4-quinolone is a modulator of swarm motility. HHQ can be converted to PQS (Pseudomonas quinolone signal) by the PqsH protein.
HHQ s a modulator of swarm motility.
HHQ stimulates vesicle formation but not as much as PQS.
Other Notes
Light sensitive
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0935SML1092SML0400
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL at warmed (clear solution)
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)