Merck
SML0699
4′-Methoxyflavone
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
2-(4-Methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 2-(4-Methoxyphenyl)chromone
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.26
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
223-968-8
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
Storage condition:
protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
lyophilized powder
storage condition
protect from light
color
white
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[o]1c2c([c](cc1c3ccc(cc3)OC)=O)cccc2
InChI
1S/C16H12O3/c1-18-12-8-6-11(7-9-12)16-10-14(17)13-4-2-3-5-15(13)19-16/h2-10H,1H3
InChI key
OMICQBVLCVRFGN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
4-methoxyflavone is a neuroprotective agent that inhibits the accumulation of poly (ADP-ribose) and neuronal cell death following chemically-induced DNA damage or NMDA excitation.
4-methoxyflavone is a neuroprotective agent that is an inhibitor of PARP-1 mediated cell death (parthanatos).
Other Notes
Light sensitive.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)