Przejdź do
SML0661
ML216
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-(4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-3-(5-(pyridin-4-yl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl)urea
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
388,00 zł
329,80 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1580,00 zł
1343,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H9F4N5OS
Masa cząsteczkowa:
383.32
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
329,80 zł
Cena katalogowa388,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
light orange to dark orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
Application
ML216 has been used in cell proliferation assays.
Biochem/physiol Actions
ML216 is a membrane permeable selective inhibitor of Bloom (BLM) helicase, a member of the RecQ DNA helicase family. Bloom′s syndrome, caused by a mutation in BLM, is associated with susceptibility to cancer, growth retardation, immunodeficiency, sunlight sensitivity, and fertility defects. ML216 is selective for BLM over other members of the RecQ family, especially in vivo, and appears to act at the BLM-nucleic acid substrate binding site, inhibiting DNA binding and blocking BLM′s helicase activity. ML216 could be useful in studies of tumor cells depending on the ALT (alternative lengthening of telomeres) mechanism for telomere maintenance rather than on telomerase, which are proposed to be susceptible to BLM inhibition.
ML216 is a membrane permeable selective inhibitor of Bloom (BLM) helicase.
ML216 is a 4-F-phenyl analog. It blocks cell proliferation of BLM-proficient fibroblast cells (PSNF5) and shows very less effects on BLM-deficient fibroblast cells (PSNG13).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2843SML0863SML2472
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
light orange to dark orange
color
white to beige
color
white to beige
color
white to pink
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)