Merck
SML0571
SB-612111 hydrochloride
≥98% (HPLC), Nociceptin receptor antagonist, powder
Synonim(y):
(5S,7S)-7-[[4-(2,6-Dichlorophenyl)-1-piperidinyl]methyl]-6,7,8,9-tetrahydro-1-methyl-5H-benzocyclohepten-5-ol hydrochloride
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H29Cl2NO · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
454.86
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
SB-612111 hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1c(c(ccc1)Cl)C2CCN(CC2)C[C@@H]3C[C@@H](c4c(c(ccc4)C)CC3)O.Cl
InChI
1S/C24H29Cl2NO.ClH/c1-16-4-2-5-20-19(16)9-8-17(14-23(20)28)15-27-12-10-18(11-13-27)24-21(25)6-3-7-22(24)26;/h2-7,17-18,23,28H,8-15H2,1H3;1H/t17-,23-;/m0./s1
InChI key
DCKUVQADDNMWEF-DQFHVVJASA-N
Biochem/physiol Actions
SB-612111 is a potent antagonist of the nociceptin receptor ORL-1. SB-612111 binds to ORL-1 with high affinity (Ki = 0.33 nM) but has very low affinity for classic opioid receptors. The compound SB-612111 antagonizes the anti-morphine effects of nociceptin and blocks nociceptin-induced thermal hyperalgesia.
SB-612111 is an opiate receptor-like orphan receptor (ORL-1).
Features and Benefits
This compound is featured on the Opioid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)