Przejdź do
SML0547
Loteprednol Etabonate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(11b,17a)-17-[(Ethoxycarbonyl)oxy]-11-hydroxy-3-oxo-Androsta-1,4-diene-17-carboxylic acid chloromethyl ester, CDDD 5604, HGP 1, P 5604
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
435,00 zł
369,75 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1920,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H31ClO7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
466.95
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
369,75 zł
Cena katalogowa435,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)OCCl
InChI
1S/C24H31ClO7/c1-4-30-21(29)32-24(20(28)31-13-25)10-8-17-16-6-5-14-11-15(26)7-9-22(14,2)19(16)18(27)12-23(17,24)3/h7,9,11,16-19,27H,4-6,8,10,12-13H2,1-3H3/t16-,17-,18-,19+,22-,23-,24-/m0/s1
InChI key
DMKSVUSAATWOCU-HROMYWEYSA-N
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Biochem/physiol Actions
Loteprednol Etabonate is a "soft" steroid, typically used in topical applications for inflammatory conditions of the eye. Loteprednol Etabonate is an agonist of both glucocorticoid and mineralcorticoid receptors.
Loteprednol Etabonate is an anti-inflammatory corticosteroid (ophthalmology).
Loteprednol etabonate (LE) is a key site-active corticosteroid. It is produced by structural modifications of prednisolone-related compounds to form an inactive metabolite. Double-masked study states that loteprednol etabonate is used to treat giant papillary conjunctivitis, seasonal allergic conjunctivitis, postoperative inflammation and uveitis. LE has good ocular permeation properties.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M4074F9428Y0000284
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
-
color
white to beige
color
white to off-white
color
white
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)