Przejdź do
SML0504
I-BOP
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
(5Z)-7-[(1S,2R,3R,4R)-3-[(1E,3R)-3-Hydroxy-4-(4-iodophenoxy)-1-buten-1-yl]-7-oxabicyclo[2.2.1]hept-2-yl]-5-heptenoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2710,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H29IO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
512.38
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-578-6
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solution
2710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solution
concentration
10 mg/mL in ethanol
color
colorless to faint yellow
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
I-BOP is a potent thromboxane (TP) receptor agonist.
I-BOP is a potent thromboxane (TP) receptor agonist. I-BOP induces human platelet aggregation with an EC50 value of 0.34 nM.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B6309SML2357L1292
form
solution
form
oil
form
powder
form
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
wet ice
color
colorless to faint yellow
color
light yellow
color
white to beige
color
pale yellow, oil
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
57.2 °F - closed cup
flash_point_c
14.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)