Przejdź do
SML0476
Rabeprazole sodium
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-([4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methylsulfinyl)-1H-benzo[d]imidazole, Pariprazole
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
350,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H20N3O3S · Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
381.42
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 10 mg/mL (clear solution)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].COCCCOc1ccnc(CS(=O)c2nc3ccccc3[n-]2)c1C
InChI
1S/C18H20N3O3S.Na/c1-13-16(19-9-8-17(13)24-11-5-10-23-2)12-25(22)18-20-14-6-3-4-7-15(14)21-18;/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3;/q-1;+1
InChI key
KRCQSTCYZUOBHN-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Rabeprazole sodium has been used as a proton pump inhibitor (PPI) to study its effects on spontaneous uterine contractile activity in pregnant women.[1]
Biochem/physiol Actions
Rabeprazole sodium is gastric proton pump inhibitor. It suppresses the production of acid in the stomach by inhibiting the gastric H+/K+ATPase (hydrogen-potassium adenosine triphosphatase) at the secretory surface of the gastric parietal cell. Rabeprazole sodium has been used clinically to treat acid-reflux disorders (GERD), peptic ulcer disease, H. pylori eradication, and prevent gastroinetestinal bleeds associated with NSAID use.
Rabeprazole sodium is gastric proton pump inhibitor; antiulcerative.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1598019PHR1525Y0001778
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 10 mg/mL (clear solution)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rabeprazole sodium
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)