Przejdź do
SML0420
TAPI-2 acetate salt
≥98% (HPLC), matrix metalloproteinases and TACE inhibitor, lyophilized powder
Synonim(y):
N-(R)-(2-(Hydroxyaminocarbonyl)methyl)-4-methylpentanoyl-L-t-butyl-glycine-L-alanine 2-aminoethyl amide, Tumor necrosis factor-α protease inhibitor-2, TNF-α protease inhibitor-2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1660,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H37N5O5 · xC2H4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
415.53 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
1660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
TAPI-2 acetate salt, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized powder
color
white to off-white
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.CC(C)C[C@H](CC(=O)NO)C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H](C)C(=O)NCCN)C(C)(C)C
InChI
1S/C19H37N5O5.C2H4O2/c1-11(2)9-13(10-14(25)24-29)17(27)23-15(19(4,5)6)18(28)22-12(3)16(26)21-8-7-20;1-2(3)4/h11-13,15,29H,7-10,20H2,1-6H3,(H,21,26)(H,22,28)(H,23,27)(H,24,25);1H3,(H,3,4)/t12-,13+,15+;/m0./s1
InChI key
LMUSZKBIFGOFBD-RAFLFFCLSA-N
Application
TAPI-2 acetate salt has been used to inhibit protease activity in HepG2 cells.
Biochem/physiol Actions
TAPI-2 is a potent inhibitor matrix metalloproteinases and TACE (TNF-α convertase/ADAM17/α-secretase).
TAPI-2 is a potent inhibitor matrix metalloproteinases and TACE (TNF-α convertase/ADAM17/α-secretase). It blocks the shedding of several cell surface proteins such as β-amyloid precursor protein, inhibits TNF-α release as well as a diverse variety of membrane-anchored cytokines, cell adhesion molecules, receptors, ligands. TAPI-2 is considered a fairly broad metalloproteinase inhibitor, but it much more selective for TACE than GM6001.
Features and Benefits
This compound is featured on the Cytokine Receptors (Tumor Necrosis Receptor Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1292SML0739579052
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to beige
color
white
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)