Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1660,00 zł 1411,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H17N5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.31
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1411,00 zł
Cena katalogowa1660,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1nc2N(CC3CC3)C(=O)N(CC4CC4)C(=O)c2[nH]1
InChI
1S/C13H17N5O2/c14-12-15-9-10(16-12)17(5-7-1-2-7)13(20)18(11(9)19)6-8-3-4-8/h7-8H,1-6H2,(H3,14,15,16)
InChI key
KSPYMJJKQMWWNB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cipamfylline is a PDE4 inhibitor that has been shown to cause a cellular redistribution of PDE4A4 into accretion foci, through an association with the ubiquitin scaffolding protein p62.
Cipamfylline is a PDE4 inhibitor.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Phosphodiesterases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL (clear solution) | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed) |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?