Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 556,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2210,00 zł |
Informacje o tej pozycji
556,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
drug control
USDEA Schedule V
color
white to light brown
solubility
DMSO: >15 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
FC1=CC=C(CNC2=CC(N)=C(NC(OCC)=O)C=C2)C=C1
InChI
1S/C16H18FN3O2/c1-2-22-16(21)20-15-8-7-13(9-14(15)18)19-10-11-3-5-12(17)6-4-11/h3-9,19H,2,10,18H2,1H3,(H,20,21)
InChI key
PCOBBVZJEWWZFR-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... KCNQ1(3784), KCNQ2(3785), KCNQ3(3786), KCNQ4(9132), KCNQ5(56479)
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form - | form powder | form powder |
| drug control USDEA Schedule V | drug control USDEA Schedule IV | drug control - | drug control - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: >15 mg/mL | solubility - | solubility DMSO: 25 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥15 mg/mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Retigabine
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?