Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 631,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2500,00 zł 2125,00 zł |
Informacje o tej pozycji
631,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
light yellow to yellow-green
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(CN(C)C)CN1c2ccccc2Sc3ccc(cc13)C#N
InChI
1S/C19H21N3S/c1-14(12-21(2)3)13-22-16-6-4-5-7-18(16)23-19-9-8-15(11-20)10-17(19)22/h4-10,14H,12-13H2,1-3H3
InChI key
SLFGIOIONGJGRT-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥99%, powder | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥5 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility ethanol: soluble 5 mg/mL, H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to yellow, DMSO: soluble | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color light yellow to yellow-green | color white to beige | color white to off-white | color white to beige |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?